1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931806-1G OR931806-250MG
APOSOR931806-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR931806-1G APOSOR931806-250MG
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505317
Numéro CAS: 101001-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité