4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931890-1G OR931890-250MG
APOSOR931890-1GEA 357 EUR InStock
APOSOR931890-1G APOSOR931890-250MG
4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one 95%
4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one
Formule: C₈H₉NOS
MW: 167,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00980799
Numéro CAS: 4751-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité