(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
OR931917-1G
APOSOR931917-1GEA 517 EUR InStock
APOSOR931917-1G
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine
Formule: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183,638 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16767268
Numéro CAS: 1250038-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité