α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dichloro-1-(dichloromethyl)benzene
OR931922-5G
APOSOR931922-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR931922-5G
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
α,α,2,4-tetrachlorotoluene
Formule: C₇H₄Cl₄
MW: 229,919 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043967
Numéro CAS: 134-25-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité