(R)-S-tert-Butyl 2-methylpropane-2-sulphinothioate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932024-1G OR932024-250MG
APOSOR932024-1GEA 192 EUR InStock
APOSOR932024-1G APOSOR932024-250MG
(R)-S-tert-Butyl 2-methylpropane-2-sulphinothioate 95%
(R)-S-tert-Butyl 2-methylpropane-2-sulphinothioate
Formule: C₈H₁₈OS₂
MW: 194.358 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460193
Numéro CAS: 67734-35-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité