(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932063-1G OR932063-250MG
APOSOR932063-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR932063-1G APOSOR932063-250MG
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN·ClH
MW: 192,086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101198
Numéro CAS: 1167414-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité