3,5-Dimethoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932195-5G
APOSOR932195-5GEA 168 EUR InStock
APOSOR932195-5G
3,5-Dimethoxypyridine 98%
3,5-Dimethoxypyridine
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646188
Numéro CAS: 18677-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité