2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxo-1,2-thiazol-3-one
OR932241-250MG OR932241-1G
APOSOR932241-250MGEA 582 EUR InStock
APOSOR932241-250MG APOSOR932241-1G
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₁₀ClNO₃S
MW: 223,677 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09029621
Numéro CAS: 850314-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité