Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932394-1G OR932394-5G
APOSOR932394-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR932394-1G APOSOR932394-5G
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11112107
Numéro CAS: 6076-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité