(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932412-1G
APOSOR932412-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR932412-1G
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine 96%
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213616
Numéro CAS: 69957-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité