(R)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932545-5G
APOSOR932545-5GEA 212 EUR InStock
APOSOR932545-5G
(R)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate 95%
(R)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06762071
Numéro CAS: 912342-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité