1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932717-1G OR932717-250MG
APOSOR932717-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR932717-1G APOSOR932717-250MG
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177,672 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864359
Numéro CAS: 1255717-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité