(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932964-1G OR932964-250MG
APOSOR932964-1GEA 228 EUR InStock
APOSOR932964-1G APOSOR932964-250MG
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738508
Numéro CAS: 885273-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité