2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933028-1G OR933028-250MG OR933028-5G
APOSOR933028-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR933028-1G APOSOR933028-250MG APOSOR933028-5G
2-Chloro-1,5-naphthyridine 97%
2-Chloro-1,5-naphthyridine
Formule: C₈H₅ClN₂
MW: 164,592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189452
Numéro CAS: 7689-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité