7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933042-1G OR933042-5G
APOSOR933042-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR933042-1G APOSOR933042-5G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₀ClN
MW: 167,635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544268
Numéro CAS: 90562-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité