3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Chroman-3-amine hydrochloride
OR933153-1G OR933153-250MG
APOSOR933153-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR933153-1G APOSOR933153-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01736331
Numéro CAS: 18518-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité