N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933191-1G
APOSOR933191-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR933191-1G
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClN·ClH
MW: 158,069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034904
Numéro CAS: 6306-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité