2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethanamine
OR933272-1G OR933272-5G
APOSOR933272-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR933272-1G APOSOR933272-5G
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738984
Numéro CAS: 37481-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité