1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879957
Numéro CAS: 167479-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité