2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933389-1G OR933389-250MG
APOSOR933389-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR933389-1G APOSOR933389-250MG
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12784528
Numéro CAS: 25393-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité