2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933400-25G OR933400-100G
APOSOR933400-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR933400-25G APOSOR933400-100G
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00968685
Numéro CAS: 927-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité