(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR934134-1G OR934134-5G
APOSOR934134-1GEA 213 EUR InStock
APOSOR934134-1G APOSOR934134-5G
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO·ClH
MW: 137,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28119098
Numéro CAS: 1458653-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité