2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR934535-1G OR934535-5G
APOSOR934535-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR934535-1G APOSOR934535-5G
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501618
Numéro CAS: 1610028-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité