2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR934729-1G OR934729-250MG
APOSOR934729-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR934729-1G APOSOR934729-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240,729 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040565
Numéro CAS: 502653-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité