6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR935289-250MG OR935289-500MG
APOSOR935289-250MGEA 763 EUR InStock
APOSOR935289-250MG APOSOR935289-500MG
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501954
Numéro CAS: 1638765-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité