Phenylglyoxal monohydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
OR936846-25G OR936846-5G
APOSOR936846-25GEA 224 EUR InStock
APOSOR936846-25G APOSOR936846-5G
Phenylglyoxal monohydrate 95%
Phenylglyoxal monohydrate
Formule: C₈H₆O₂·H₂O
MW: 152,15 g/mol (134,12 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149499
Numéro CAS: 78146-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité