Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate
OR936947-5G
APOSOR936947-5GEA 144 EUR InStock
APOSOR936947-5G
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate 95%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01743485
Numéro CAS: 35260-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité