2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938249-1G OR938249-250MG
APOSOR938249-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR938249-1G APOSOR938249-250MG
2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Chloro-4-methylbenzothiazole
Formule: C₈H₆ClNS
MW: 183,658 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840701
Numéro CAS: 3622-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité