(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine
OR938552-1G
APOSOR938552-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR938552-1G
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06761896
Numéro CAS: 65451-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité