Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938707-10G OR938707-1G OR938707-5G
APOSOR938707-10GEA 134 EUR InStock
APOSOR938707-10G APOSOR938707-1G APOSOR938707-5G
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203928
Numéro CAS: 53662-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité