4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938736-5G
APOSOR938736-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR938736-5G
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
4,6-Dimethylnicotinonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234419
Numéro CAS: 6623-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité