3-Methylbenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938766-1G OR938766-250MG OR938766-500MG
APOSOR938766-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR938766-1G APOSOR938766-250MG APOSOR938766-500MG
3-Methylbenzenesulphonamide 95%
3-Methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04066695
Numéro CAS: 1899-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité