2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylsalicylaldehyde
OR938926-1G OR938926-250MG
APOSOR938926-1GEA 162 EUR InStock
APOSOR938926-1G APOSOR938926-250MG
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038308
Numéro CAS: 18362-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité