Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939045-1G OR939045-5G
APOSOR939045-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR939045-1G APOSOR939045-5G
Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Ethyl 2-bromoacrylate
Formule: C₅H₇BrO₂
MW: 179,012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258596
Numéro CAS: 5459-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité