1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR939073-1G OR939073-250MG OR939073-5G
APOSOR939073-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR939073-1G APOSOR939073-250MG APOSOR939073-5G
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one
Formule: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,098 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11847199
Numéro CAS: 31984-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité