2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939113-1G OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR939113-1G APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074907
Numéro CAS: 56586-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité