4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939296-1G OR939296-250MG OR939296-5G
APOSOR939296-1GEA 313 EUR InStock
APOSOR939296-1G APOSOR939296-250MG APOSOR939296-5G
4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
4-Chloro-pentanoyl chloride
Formule: C₅H₈Cl₂O
MW: 155,022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445304
Numéro CAS: 63480-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité