Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939727-1G OR939727-25G OR939727-5G
APOSOR939727-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR939727-1G APOSOR939727-25G APOSOR939727-5G
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18835431
Numéro CAS: 83395-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité