1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940012-1G OR940012-5G
APOSOR940012-1GEA 258 EUR InStock
APOSOR940012-1G APOSOR940012-5G
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene
Formule: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144799
Numéro CAS: 42866-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité