4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR940017-1G OR940017-250MG OR940017-5G
APOSOR940017-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR940017-1G APOSOR940017-250MG APOSOR940017-5G
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,3-dichlorophenol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14455913
Numéro CAS: 39183-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité