Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940891-1G OR940891-5G
APOSOR940891-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR940891-1G APOSOR940891-5G
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride
Formule: C₄H₈ClNO·ClH
MW: 158,026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697958
Numéro CAS: 36743-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité