2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940917-1G OR940917-500MG
APOSOR940917-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR940917-1G APOSOR940917-500MG
2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide 95%
2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01923140
Numéro CAS: 875-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité