N-Phenylcyclobutanecarboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941229-1G OR941229-5G
APOSOR941229-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR941229-1G APOSOR941229-5G
N-Phenylcyclobutanecarboxamide 95%
N-Phenylcyclobutanecarboxamide
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03784889
Numéro CAS: 15907-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité