3-Acetamido-4-picoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941452-1G OR941452-250MG
APOSOR941452-1GEA 415 EUR InStock
APOSOR941452-1G APOSOR941452-250MG
3-Acetamido-4-picoline 98%
3-Acetamido-4-picoline
Formule: C₈H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776942
Numéro CAS: 52090-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité