1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941622-1G OR941622-250MG
APOSOR941622-1GEA 568 EUR InStock
APOSOR941622-1G APOSOR941622-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656937
Numéro CAS: 102877-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité