2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941863-1G OR941863-250MG
APOSOR941863-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR941863-1G APOSOR941863-250MG
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260845
Numéro CAS: 204378-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité