(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942167-1G OR942167-5G
APOSOR942167-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR942167-1G APOSOR942167-5G
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202848
Numéro CAS: 51829-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité