2-Isopropoxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942169-1G OR942169-250MG
APOSOR942169-1GEA 487 EUR InStock
APOSOR942169-1G APOSOR942169-250MG
2-Isopropoxybenzonitrile 95%
2-Isopropoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02257394
Numéro CAS: 90921-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité