3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
OR942429-1G
APOSOR942429-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR942429-1G
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632496
Numéro CAS: 57295-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité