2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942456-1G OR942456-250MG
APOSOR942456-1GEA 223 EUR InStock
APOSOR942456-1G APOSOR942456-250MG
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,017 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266204
Numéro CAS: 693232-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité